Imprimer
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305256-1G OR305256-250MG
APOSOR305256-1GEA 55.8 EUR
APOSOR305256-1G APOSOR305256-250MG
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059270
Numéro CAS: 129487-92-9