Imprimer
N-Boc-5-hydroxyindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305227-1G OR305227-250MG
APOSOR305227-1GEA 102 EUR
APOSOR305227-1G APOSOR305227-250MG
N-Boc-5-hydroxyindole
N-Boc-5-hydroxyindole
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272246
Numéro CAS: 434958-85-7