Imprimer
(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
OR30517-100G OR30517-25G OR30517-5G
APOSOR30517-100GEA 395 EUR
APOSOR30517-100G APOSOR30517-25G APOSOR30517-5G
(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol
Formule: C₄H₁₀O₃
Poids moléculaire: 106.12 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C
Densité: 1.114 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004719
Numéro CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6