Imprimer
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305164-100MG OR305164-1G OR305164-5G
APOSOR305164-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR305164-100MG APOSOR305164-1G APOSOR305164-5G
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739232
Numéro CAS: 235106-53-3