Imprimer
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
OR30516-100G OR30516-25G
APOSOR30516-100GEA 371 EUR
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035456
Numéro CAS: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1