Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305156-250MG OR305156-1G
APOSOR305156-250MGEA 223 EUR
APOSOR305156-250MG APOSOR305156-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Formule: C₇H₆N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176742
Numéro CAS: 112581-51-8