Imprimer
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR305122-100MG OR305122-250MG OR305122-1G
APOSOR305122-100MGEA 172 EUR
APOSOR305122-100MG APOSOR305122-250MG APOSOR305122-1G
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11650650
Numéro CAS: 599183-35-4
UN: 3261
ADR: 8,III