Imprimer
Acide 2-bromo-m-toluique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3051-25G OR3051-100G
APOSOR3051-25GEA 26.1 EUR
APOSOR3051-25G APOSOR3051-100G
Acide 2-bromo-m-toluique
Acide 2-bromo-m-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079721
Numéro CAS: 53663-39-1