4-Methoxy-1H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09261131 Numéro CAS: 351210-06-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...