Imprimer
5-Methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305086-1G OR305086-5G OR305086-10G
APOSOR305086-1GEA 24.8 EUR
APOSOR305086-1G APOSOR305086-5G APOSOR305086-10G
5-Methyl-1H-indazole
5-Methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂
Point d'ébullition: 165…190 °C/1,5mmHg
Point de fusion: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01606235
Numéro CAS: 1776-37-0