Imprimer
3-Iodo-1H-indazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305076-1G OR305076-5G
APOSOR305076-1GEA 21.9 EUR
APOSOR305076-1G APOSOR305076-5G
3-Iodo-1H-indazole 98%
3-Iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₅IN₂
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972469
Numéro CAS: 66607-27-0