Imprimer
2-Bromo-4-méthylanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
OR3050-50G OR3050-10G OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA 36.4 EUR
APOSOR3050-50G APOSOR3050-10G APOSOR3050-250G
2-Bromo-4-méthylanisole 98%
2-Bromo-4-méthylanisole
Formule: C₈H₉BrO
Poids moléculaire: 201.06 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C/25mmHg
Point de fusion: 15.5 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017783
Numéro CAS: 22002-45-5
EINECS: 244-705-3