Imprimer
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30464-25G OR30464-5G
APOSOR30464-25GEA 142 EUR
APOSOR30464-25G APOSOR30464-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formule: C₉H₈BrNO
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839832
Numéro CAS: 3279-90-1