Imprimer
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304433-1G OR304433-5G
APOSOR304433-1GEA 521 EUR
APOSOR304433-1G APOSOR304433-5G
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Formule: C₉H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827461
Numéro CAS: 57289-77-7