Imprimer
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
OR30442-25G OR30442-5G
APOSOR30442-25GEA 197 EUR
APOSOR30442-25G APOSOR30442-5G
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate 95%
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
Poids moléculaire: 195.65 g/mol
Point de fusion: 272…273 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012562
Numéro CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8