2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
Formule:
C₉H₁₂ClN Point de fusion: 243…248 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012549 Numéro CAS: 2338-18-3 EINECS: 219-048-0 |