Imprimer
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304349-1G OR304349-5G
APOSOR304349-1GEA 197 EUR
APOSOR304349-1G APOSOR304349-5G
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Formule: C₆H₆N₂
Poids moléculaire: 106.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221717
Numéro CAS: 3211-20-9