Imprimer
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR304309-1G OR304309-25G OR304309-5G
APOSOR304309-1GEA 30.6 EUR
APOSOR304309-1G APOSOR304309-25G APOSOR304309-5G
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660968
Numéro CAS: 1093860-48-0