Imprimer
3-Amino-2-thénoate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30429-100G OR30429-25G
APOSOR30429-100GEA 24.8 EUR
APOSOR30429-100G APOSOR30429-25G
3-Amino-2-thénoate de méthyle
3-Amino-2-thénoate de méthyle
Formule: C₆H₇NO₂S
Point d'ébullition: 100…102 °C/0,1mmHg
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009765
Numéro CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8