Imprimer
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
OR304204-5G OR304204-10G
APOSOR304204-5GEA 21.9 EUR
APOSOR304204-5G APOSOR304204-10G
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144762
Numéro CAS: 131001-86-0