trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006410 Numéro CAS: 19337-97-4 EINECS: 214-424-0 |