Imprimer
(S)-(+)-2-Octanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): D(+)-2-Octanol
OR304045-1G OR304045-5G
APOSOR304045-1GEA 53.8 EUR
APOSOR304045-1G APOSOR304045-5G
(S)-(+)-2-Octanol
(S)-(+)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 179…180 °C
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064283
Numéro CAS: 6169-06-8