Imprimer
1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303969-1G OR303969-500MG OR303969-5G
APOSOR303969-1GEA 336 EUR
APOSOR303969-1G APOSOR303969-500MG APOSOR303969-5G
1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
Formule: C₇H₁₄N₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22373667
Numéro CAS: 98428-90-1