Imprimer

2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR303967-1G OR303967-500MG OR303967-5G
APOSOR303967-1GEA 336 EUR
APOSOR303967-1G APOSOR303967-500MG APOSOR303967-5G
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one 97%
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Poids moléculaire: 214.65 g/mol
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22373656
Numéro CAS: 68505-86-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR