Imprimer
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303963-1G OR303963-5G OR303963-25G
APOSOR303963-1GEA 33.5 EUR
APOSOR303963-1G APOSOR303963-5G APOSOR303963-25G
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437477
Numéro CAS: 185847-84-1