Imprimer

2-Chloro-3-methylquinoxaline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR303925-1G OR303925-5G
APOSOR303925-1GEA 243 EUR
APOSOR303925-1G APOSOR303925-5G
2-Chloro-3-methylquinoxaline
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Formule: C₉H₇ClN₂
Poids moléculaire: 178.62 g/mol
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023913
Numéro CAS: 32601-86-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR