Imprimer
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303891-1G OR303891-5G
APOSOR303891-1GEA 24.4 EUR
APOSOR303891-1G APOSOR303891-5G
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
2,5-Dichloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Point de fusion: 73…74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06410679
Numéro CAS: 102645-33-0