2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₂ClNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16090036 Numéro CAS: 1452518-57-8 |