Imprimer
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-5-iodonicotinonitrile
OR303862-1G OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA 894 EUR
APOSOR303862-1G APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₂ClIN₂
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16710295
Numéro CAS: 856213-95-1