Imprimer
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 894 EUR
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₄Cl₃NO
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025893
Numéro CAS: 1147979-44-9