Imprimer
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Acetyl-2-pyridinecarboxylic acid
OR303851-1G OR303851-500MG
APOSOR303851-1GEA 894 EUR
APOSOR303851-1G APOSOR303851-500MG
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₈H₇NO₃
Point de fusion: 131 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140257
Numéro CAS: 716362-04-8