5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₁ClN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11857675 Numéro CAS: 1185094-00-1 |