Imprimer
4,6-Dichloronicotinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303826-1G OR303826-500MG
APOSOR303826-1GEA 528 EUR
APOSOR303826-1G APOSOR303826-500MG
4,6-Dichloronicotinamide
4,6-Dichloronicotinamide
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646073
Numéro CAS: 70593-57-6