5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂BrClN₂ Point de fusion: 79…80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16622809 Numéro CAS: 1211515-17-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...