2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Boc-DL-3-(2-Pyridyl)-Ala-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formule:
C₁₃H₁₈N₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02094442 Numéro CAS: 119434-71-8 |