Imprimer
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303785-1G OR303785-250MG OR303785-5G
APOSOR303785-1GEA 88.6 EUR
APOSOR303785-1G APOSOR303785-250MG APOSOR303785-5G
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234495
Numéro CAS: 30532-36-6