Imprimer
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303784-1G OR303784-500MG
APOSOR303784-1GEA 180 EUR
APOSOR303784-1G APOSOR303784-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656857
Numéro CAS: 33814-94-7