Imprimer
Ethyl-3-chloropicolinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-chloropicolinate, Ethyl 3-chloro-2-pyridinecarboxylate
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 538 EUR
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chloropicolinate
Ethyl-3-chloropicolinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point d'ébullition: 104…106 °C/0,7mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656307
Numéro CAS: 128073-20-1