Imprimer
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303752-1G OR303752-250MG
APOSOR303752-1GEA 114 EUR
APOSOR303752-1G APOSOR303752-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₆ClNO₃
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847277
Numéro CAS: 65515-33-5