Imprimer
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Amino-2-(methylsulphonyl)pyridine
OR303743-1G OR303743-250MG OR303743-5G
APOSOR303743-1GEA 374 EUR
APOSOR303743-1G APOSOR303743-250MG APOSOR303743-5G
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09933994
Numéro CAS: 80383-38-6