Imprimer
2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]nicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303742-1G OR303742-500MG
APOSOR303742-1GEA 538 EUR
APOSOR303742-1G APOSOR303742-500MG
2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]nicotinonitrile
2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]nicotinonitrile
Formule: C₁₂H₉N₃S
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14642435
Numéro CAS: 1221791-63-4