Imprimer
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303739-1G OR303739-500MG
APOSOR303739-1GEA 651 EUR
APOSOR303739-1G APOSOR303739-500MG
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140276
Numéro CAS: 1221791-92-9