Imprimer
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-methoxypyridin-4-amine, 3-Bromo-2-methoxy-4-pyridinamine
OR303725-1G OR303725-5G
APOSOR303725-1GEA 299 EUR
APOSOR303725-1G APOSOR303725-5G
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656225
Numéro CAS: 215364-86-6