Imprimer
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR303722-1G OR303722-5G
APOSOR303722-1GEA 24.4 EUR
APOSOR303722-1G APOSOR303722-5G
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂Cl₂IN
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11857737
Numéro CAS: 889865-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III