(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₅NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04966948 Numéro CAS: 243640-27-9 |