Imprimer
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303703-1G OR303703-500MG
APOSOR303703-1GEA 95.7 EUR
APOSOR303703-1G APOSOR303703-500MG
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Formule: C₉H₇ClN₂
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193091
Numéro CAS: 1198475-35-2