Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈BrNO₄ Point de fusion: 267…269 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01411758 Numéro CAS: 89978-58-5 |