Imprimer
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR303685-1G OR303685-250MG
APOSOR303685-1GEA 88.6 EUR
APOSOR303685-1G APOSOR303685-250MG
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110226
Numéro CAS: 60588-81-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III