Imprimer
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303680-1G OR303680-500MG
APOSOR303680-1GEA 336 EUR
APOSOR303680-1G APOSOR303680-500MG
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Formule: C₁₀H₇N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100252
Numéro CAS: 56406-45-2