Imprimer
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-6-(tert-butoxycarbonylamino)pyridine, 2-Amino-6-(Boc-amino)pyridine, tert-Butyl 6-aminopyridin-2-ylcarbamate
OR303672-1G OR303672-5G OR303672-10G
APOSOR303672-1GEA 243 EUR
APOSOR303672-1G APOSOR303672-5G APOSOR303672-10G
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037865
Numéro CAS: 322690-31-3